Stampa…
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10362-100G OR10362-25G OR10362-5G
APOSOR10362-100GEA 0 EUR
APOSOR10362-100G APOSOR10362-25G APOSOR10362-5G
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₃BO₃
Punto di fusione: 198…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01075705
CAS Number: 146631-00-7