Stampa…
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1036-250MG OR1036-500MG
APOSOR1036-250MGEA 23.4 EUR
APOSOR1036-250MG APOSOR1036-500MG
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Formula: C₆H₄N₂O₄
Peso molecolare: 168,1070 g/mol
Punto di fusione: >210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06742784
CAS Number: 59648-14-5