Stampa…
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-((Benzyloxy)carbonyl)phenyl)boronic acid, 4-Benzyloxycarbonylphenylboronic acid, 4-Carbobenzoxybenzeneboronic acid, 4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Carbobenzoxyphenylboronic acid, 4-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid
OR10359-1G OR10359-25G OR10359-5G
APOSOR10359-1GEA 69.8 EUR
APOSOR10359-1G APOSOR10359-25G APOSOR10359-5G
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₁₄H₁₃BO₄
Peso molecolare: 256,06 g/mol
Punto di fusione: 187…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179442
CAS Number: 184000-11-1