Stampa…
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carbobenzoxybenzeneboronic acid, (3-((Benzyloxy)carbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Carbobenzoxyphenylboronic acid, 3-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10358-1G OR10358-5G
APOSOR10358-1GEA 109 EUR
APOSOR10358-1G APOSOR10358-5G
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₄H₁₃BO₄
Peso molecolare: 256,06 g/mol
Punto di fusione: 138…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179445
CAS Number: 380430-52-4