Stampa…
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10356-25G OR10356-5G
APOSOR10356-25GEA 292 EUR
APOSOR10356-25G APOSOR10356-5G
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₁₄H₁₅BO₃
Punto di fusione: 154…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788404
CAS Number: 847560-49-0