Stampa…
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10355-1G OR10355-5G
APOSOR10355-1GEA 26.1 EUR
APOSOR10355-1G APOSOR10355-5G
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₄H₁₄BNO₃
Punto di fusione: 212…218 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03411953
CAS Number: 252663-47-1