3-Benzyl-3H-imidazole-4-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O Punto di fusione: 46…49 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179539 CAS Number: 85102-99-4 |