2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR1035-1G
OR1035-5G
OR1035-10G
APOSOR1035-1GEA
148
EUR
APOSOR1035-1G
APOSOR1035-5G
APOSOR1035-10G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline 95+%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline
Formula:
C₁₁H₈N₄ Punto di fusione: 204…207 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02579323 CAS Number: 439106-90-8 |