(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-Boc-Aminophenyl)Boronic Acid, 4-Boc-aminophenylboronic acid, (4-Boc-Aminophenyl)boronic acid, 4-(N-BOC-amino)phenylboronic acid, [4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]boronic Acid
OR10347-1G
OR10347-25G
OR10347-5G
APOSOR10347-1GEA
19
EUR
APOSOR10347-1G
APOSOR10347-25G
APOSOR10347-5G
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Formula:
C₁₁H₁₆BNO₄ Peso molecolare: 237,062 g/mol Punto di fusione: 199…204 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093054 CAS Number: 380430-49-9 |