Stampa…
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10343-1G OR10343-25G
APOSOR10343-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10343-1G APOSOR10343-25G
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
Punto di fusione: 230…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00100881
CAS Number: 33024-60-1