4-Aminotetrahydropyran
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10342-5G
OR10342-1G
OR10342-25G
APOSOR10342-5GEA
24.8
EUR
APOSOR10342-5G
APOSOR10342-1G
APOSOR10342-25G
4-Aminotetrahydropyran
4-Aminotetrahydropyran
Formula:
C₅H₁₁NO Punto di ebollizione: 45…55 °C/20mmHg Densità: 0,977 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 54,4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179436 CAS Number: 38041-19-9 UN: 1993 ADR: 3,III |