Stampa…
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR10339-5G OR10339-25G
APOSOR10339-5GEA 80 EUR
APOSOR10339-5G APOSOR10339-25G
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 219,09 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179448
CAS Number: 191171-55-8