Stampa…
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10338-1G OR10338-25G OR10338-5G
APOSOR10338-1GEA 29 EUR
APOSOR10338-1G APOSOR10338-25G APOSOR10338-5G
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formula: C₆H₉BClNO₂
Punto di fusione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03001333
CAS Number: 80460-73-7