Stampa…
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10337-1G OR10337-5G OR10337-25G
APOSOR10337-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10337-1G APOSOR10337-5G APOSOR10337-25G
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formula: C₆H₉BClNO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191748
CAS Number: 85006-23-1
EINECS: 285-052-4