Stampa…
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR103361-1G OR103361-250MG
APOSOR103361-1GEA 33.5 EUR
APOSOR103361-1G APOSOR103361-250MG
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 224,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084966
CAS Number: 175205-62-6
UN: 1759
ADR: 8,III