Stampa…
5-Aminooxindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Aminoindolin-2-one, 5-Amino-1,3-dihydro-indol-2-one
OR10335-1G OR10335-5G OR10335-10G
APOSOR10335-1GEA 52.4 EUR
APOSOR10335-1G APOSOR10335-5G APOSOR10335-10G
5-Aminooxindole
5-Aminooxindole
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,16 g/mol
Punto di fusione: 182…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179603
CAS Number: 20876-36-2