4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₃NO Punto di ebollizione: 75…76 °C/18mmHg Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179435 CAS Number: 130290-79-8 UN: 2735 ADR: 8,III |