Stampa…
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
OR10332-1G OR10332-250MG
APOSOR10332-1GEA 176 EUR
APOSOR10332-1G APOSOR10332-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Formula: C₁₃H₂₀BNO₂·HCl
Peso molecolare: 269,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179455
CAS Number: 850568-55-7