Stampa…
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10330-1G OR10330-250MG
APOSOR10330-1GEA 43.5 EUR
APOSOR10330-1G APOSOR10330-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₁BClNO₂
Punto di fusione: 240…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01632199
CAS Number: 75705-21-4