Stampa…
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR103267-1G OR103267-5G OR103267-25G
APOSOR103267-1GEA 58 EUR
APOSOR103267-1G APOSOR103267-5G APOSOR103267-25G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₇N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00973833
CAS Number: 4058-91-7