Stampa…
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10324-1G OR10324-5G
APOSOR10324-1GEA 66.7 EUR
APOSOR10324-1G APOSOR10324-5G
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 98%
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BNO₃
Punto di fusione: 226…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179454
CAS Number: 380430-54-6