Stampa…
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10318-25G OR10318-5G
APOSOR10318-25GEA 452 EUR
APOSOR10318-25G APOSOR10318-5G
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₄H₄N₂OS
Punto di fusione: 160…166 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179570
CAS Number: 1003-61-8