Stampa…
4-Amino-2-chloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-aminopyridine
OR10317-100G OR10317-500G
APOSOR10317-100GEA 61.1 EUR
APOSOR10317-100G APOSOR10317-500G
4-Amino-2-chloropyridine
4-Amino-2-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128,56 g/mol
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060089
CAS Number: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0