Stampa…
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Doxazosin Related Compound C, 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline
OR10316-25G OR10316-5G
APOSOR10316-25GEA 23.4 EUR
APOSOR10316-25G APOSOR10316-5G
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formula: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
Peso molecolare: 239,66 g/mol
Punto di fusione: 262…268 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051734
CAS Number: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7