Stampa…
4-Acetylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
OR10313-25G OR10313-5G OR10313-100G
APOSOR10313-25GEA 43.7 EUR
APOSOR10313-25G APOSOR10313-5G APOSOR10313-100G
4-Acetylphenylboronic acid 98%
4-Acetylphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₃
Peso molecolare: 163,97 g/mol
Punto di fusione: 243…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074667
CAS Number: 149104-90-5