Stampa…
2-Acetylphenylboronic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Acetylphenyl)metaboric acid, 2-Acetylbenzeneboronic acid, (2-Acetylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-acetylphenyl)borane
OR10312-1G OR10312-5G OR10312-25G
APOSOR10312-1GEA 49.5 EUR
APOSOR10312-1G APOSOR10312-5G APOSOR10312-25G
2-Acetylphenylboronic acid 95+%
2-Acetylphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₃
Peso molecolare: 163,97 g/mol
Punto di fusione: 170 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01321263
CAS Number: 308103-40-4