2,2,2-Trichloroethyl acrylate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₅H₅Cl₃O₂ Punto di ebollizione: 31,5 °C/0.5mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038361 CAS Number: 44925-09-9 |