Stampa…
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Dichlorothiazole-5-carbaldehyde
OR103038-1G OR103038-5G OR103038-25G
APOSOR103038-1GEA 108 EUR
APOSOR103038-1G APOSOR103038-5G APOSOR103038-25G
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde
Formula: C₄HCl₂NOS
Peso molecolare: 182,03 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C/20mmHg
Punto di fusione: 47…53 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793013
CAS Number: 92972-48-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III