Stampa…
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR103007-1G OR103007-250MG OR103007-5G
APOSOR103007-1GEA 74.1 EUR
APOSOR103007-1G APOSOR103007-250MG APOSOR103007-5G
2-(Chloromethyl)benzoxazole
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Formula: C₈H₆ClNO
Punto di ebollizione: 75 °C/0,15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664964
CAS Number: 41014-43-1