Stampa…
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR102961-1G OR102961-5G OR102961-500MG
APOSOR102961-1GEA 270 EUR
APOSOR102961-1G APOSOR102961-5G APOSOR102961-500MG
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₈O₂S
Punto di fusione: 200…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860021
CAS Number: 40133-06-0