Stampa…
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [(1,3-Benzothiazol-2-yl)sulphanyl]acetic acid, 2-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)acetic acid
OR102929-1G OR102929-5G
APOSOR102929-1GEA 14.7 EUR
APOSOR102929-1G APOSOR102929-5G
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Formula: C₉H₇NO₂S₂
Peso molecolare: 225,28 g/mol
Punto di fusione: 159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00227391
CAS Number: 6295-57-4
EINECS: 228-565-0