Stampa…
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1029-1G OR1029-25G OR1029-5G
APOSOR1029-1GEA 209 EUR
APOSOR1029-1G APOSOR1029-25G APOSOR1029-5G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine 95%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine
Formula: C₈H₇N₃
Peso molecolare: 145,1613 g/mol
Punto di fusione: 134…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02579318
CAS Number: 439106-75-9