Stampa…
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
OR102841-25G OR102841-5G
APOSOR102841-25GEA 553 EUR
APOSOR102841-25G APOSOR102841-5G
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid 97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅ClO₃
Peso molecolare: 196,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060512
CAS Number: 10242-10-1