Stampa…
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR102840-1G OR102840-25G OR102840-5G
APOSOR102840-1GEA 24.8 EUR
APOSOR102840-1G APOSOR102840-25G APOSOR102840-5G
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅NO₅
Punto di fusione: 279…284 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060513
CAS Number: 10242-12-3