Stampa…
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1028-1G OR1028-5G
APOSOR1028-1GEA 161 EUR
APOSOR1028-1G APOSOR1028-5G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
Formula: C₇H₆N₄
Punto di fusione: 171…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02579320
CAS Number: 849924-97-6