Stampa…
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1027-1G OR1027-5G
APOSOR1027-1GEA 473 EUR
APOSOR1027-1G APOSOR1027-5G
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06801138
CAS Number: 49850-62-6