Stampa…
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1026-1G OR1026-5G OR1026-10G
APOSOR1026-1GEA 0 EUR
APOSOR1026-1G APOSOR1026-5G APOSOR1026-10G
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine 95%
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine
Formula: C₆H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06658492
CAS Number: 220641-87-2