Stampa…
Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1022-10G OR1022-1G OR1022-5G
APOSOR1022-10GEA 1250 EUR
APOSOR1022-10G APOSOR1022-1G APOSOR1022-5G
Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one 95+%
Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one
Formula: C₆H₅N₃O
Punto di fusione: 280…281 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800801
CAS Number: 849035-92-3