Stampa…
Indole-3-acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1H-Indol-3-yl)acetamide
OR10210-100G OR10210-25G OR10210-5G
APOSOR10210-100GEA 96 EUR
APOSOR10210-100G APOSOR10210-25G APOSOR10210-5G
Indole-3-acetamide
Indole-3-acetamide
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,2000 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005641
CAS Number: 879-37-8
EINECS: 212-904-4