4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₀H₅Cl₃N₂ Punto di fusione: 163…165 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06800550 CAS Number: 68240-46-0 |