Stampa…
7-Idrossiindolo 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10209-1G OR10209-5G
APOSOR10209-1GEA 0 EUR
APOSOR10209-1G APOSOR10209-5G
7-Idrossiindolo 97%
7-Idrossiindolo
Formula: C₈H₇NO
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00152102
CAS Number: 2380-84-9