Stampa…
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10207-5G OR10207-25G OR10207-100G
APOSOR10207-5GEA 102 EUR
APOSOR10207-5G APOSOR10207-25G APOSOR10207-100G
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Formula: C₁₁H₁₂ClN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00126966
CAS Number: 25981-83-3