Stampa…
4-Idrossiindolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10198-5G OR10198-1G OR10198-25G
APOSOR10198-5GEA 49.3 EUR
APOSOR10198-5G APOSOR10198-1G APOSOR10198-25G
4-Idrossiindolo
4-Idrossiindolo
Formula: C₈H₇NO
Punto di ebollizione: 150 °C/4mmHg
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005667
CAS Number: 2380-94-1