Stampa…
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-carboxylic Acid Methyl Ester
OR10191-100G OR10191-25G
APOSOR10191-100GEA 152 EUR
APOSOR10191-100G APOSOR10191-25G
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Methyl Indole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: 151…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00460779
CAS Number: 1202-04-6
EINECS: 214-861-7