Stampa…
Methyl indole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1H-indole-5-carboxylate
OR10190-25G OR10190-5G
APOSOR10190-25GEA 0 EUR
APOSOR10190-25G APOSOR10190-5G
Methyl indole-5-carboxylate
Methyl indole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153023
CAS Number: 1011-65-0