Stampa…
Indolo
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10189-100G OR10189-25G OR10189-500G
APOSOR10189-100GEA 43.5 EUR
APOSOR10189-100G APOSOR10189-25G APOSOR10189-500G
Indolo
Indolo
Formula: C₈H₇N
Punto di ebollizione: 253…254 °C
Punto di fusione: 52…54 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005607
CAS Number: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III