Stampa…
Ethyl indole-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10188-25G OR10188-5G
APOSOR10188-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10188-25G APOSOR10188-5G
Ethyl indole-2-carboxylate 98%
Ethyl indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Punto di fusione: 122…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005609
CAS Number: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4