Stampa…
6-Nitroindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Nitro-1H-indole
OR10187-1G OR10187-5G
APOSOR10187-1GEA 20.5 EUR
APOSOR10187-1G APOSOR10187-5G
6-Nitroindole
6-Nitroindole
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di fusione: 137…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051497
CAS Number: 4769-96-4