Stampa…
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10185-25G OR10185-5G
APOSOR10185-25GEA 109 EUR
APOSOR10185-25G APOSOR10185-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C10H9NO2
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: 179…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005623
CAS Number: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5