Stampa…
5-Methoxyindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
OR10184-25G OR10184-5G OR10184-100G
APOSOR10184-25GEA 43.7 EUR
APOSOR10184-25G APOSOR10184-5G APOSOR10184-100G
5-Methoxyindole
5-Methoxyindole
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di ebollizione: 176…178 °C/17mmHg
Punto di fusione: 52…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005674
CAS Number: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3